Principaux documents
A3048
Sigma-Aldrich
Phosphate d'ammonium monobasique
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate d’ammonium, Mono-ammonium phosphate, prim-phosphate d’ammonium
500 G
100,00 €
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
100,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH4H2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.71
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Jun-Young Yang et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 53(8), 1249-1257 (2015-02-27)
Since the urinary concentration of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) is a reliable biomarker of exposure to tobacco smoke, we developed a relatively simple high-throughput chromatographic method to quantify total urinary NNAL concentrations in the general population. The high-throughput analytical method was developed
G A Morán-Marroquín et al.
International journal of food microbiology, 151(1), 87-92 (2011-09-10)
Knowledge of physiological behavior of indigenous tequila yeast used in fermentation process is still limited. Yeasts have significant impact on the productivity fermentation process as well as the sensorial characteristics of the alcoholic beverage. For these reasons a better knowledge
Everest Akaraonye et al.
Biotechnology journal, 7(2), 293-303 (2011-12-08)
The main hindrance in the use of polyhydroxyalkanoates (PHAs) as a replacement for existing petroleum-based plastics is their high production cost. The carbon source accounts for 50% of the cost for PHA production. Thus, increasing the yield and productivity of
Maria Lina Sanna et al.
Fungal biology, 116(7), 769-777 (2012-07-04)
Pichia fermentans DiSAABA 726 is a biofilm-forming yeast that undergoes dimorphic transition. Under yeast-like morphology it controls brown rot caused by Monilia spp. on apple fruit, while under pseudohyphal form, it shows pathogenic behaviour itself on peach fruit. The present
Xiaopeng Gao et al.
Journal of the science of food and agriculture, 90(5), 750-758 (2010-04-01)
A 3-year field trial was conducted to investigate the effect of agricultural management practices including tillage, preceding crop and phosphate fertilization on root colonization by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and grain cadmium (Cd) concentration of durum wheat (Triticum turgidum L.).