215996
Ammonium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
20,40 €
About This Item
powder
20,40 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
crystals or chunks
powder
Impuretés
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To synthesize tetrahydrobenzo[b]pyranderivatives via three‐component condensation reaction.
- In the solvent-free Biginelli reactions.
- To synthesize bis(indolyl)methanes via solvent-free reaction of indole derivatives and aromatic or aliphatic aldehydes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)