A2556
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone RG-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
311,00 €
About This Item
311,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RG-96, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rabbit
Ne doit pas réagir avec
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
Technique(s)
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2