Documents
AP128P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgM de souris, chaîne µ, conjugué à la HRP
0.8-1.0 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Mouse IgM, Goat anti-Mouse IgM
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.8-1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
L'IgM représente normalement environ 10 % des immunoglobulines sériques. Les anticorps du type IgM jouent un rôle important dans la phase précoce de la réponse immunitaire face à la plupart des antigènes, et sont prépondérants dans certaines réponses anticorps telles que les anticorps "naturels" dans le cadre des groupes sanguins. L'IgM (avec l'IgD) est la principale immunoglobuline exprimée à la surface des lymphocytes B. Le gène codant pour la région constante mu contient quatre domaines séparés par de courts introns.
Les anticorps anti-immunoglobuline spécifiques à la classe sont utiles pour la caractérisation des proliférations de cellules B malignes. Toutes les leucémies lymphoïdes non aiguës ont en commun une Ig de surface ou intracytoplasmique avec restriction isotypique, ce qui suggère la nature monoclonale de la population cellulaire. La plupart des leucémies lymphoïdes chroniques, les lymphomes non hodgkiniens et le lymphome de Burkitt présentent des IgM de surface, tandis que les plasmocytes de la maladie de Waldenström présentent des IgM intracytoplasmiques. Les autres isotypes sont plus rares. En revanche, de nombreux myélomes sont généralement du type IgG ou IgA.
Spécificité
Une électrophorèse révèle que cet anticorps réagit avec la partie chaîne lourde de l'IgM. Aucune réactivité n'a été détectée avec les IgG ou avec les protéines sériques autres que les immunoglobulines, mais une réactivité croisée avec les IgM d'autres espèces peut être détectée.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgM de souris, chaîne μ, conjugué à de la HRP, a été validée en ELISA et western blotting pour la détection des IgM de souris.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Forme physique
Poudre lyophilisée congelée issue d'un liquide contenant un tampon phosphate salin 0,01 M, du chlorure de sodium 0,25 M, 15 mg/ml de sérum de bovin sans conservateur. Reconstituer dans 2 ml d'eau désionisée, centrifuger si le liquide n'est pas clair. Préparer une dilution de travail fraîche chaque jour.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Hina Singh et al.
Brain, behavior, and immunity, 118, 1-21 (2024-02-16)
Human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infects the central nervous system (CNS) and causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in about half of the population living with the virus despite combination anti-retroviral therapy (cART). HIV-1 activates the innate immune system, including the production
Vaccinia Virus Strain MVA Expressing a Prefusion-Stabilized SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Induces Robust Protection and Prevents Brain Infection in Mouse and Hamster Models.
Lorenzo, et al.
Vaccines, 11 (2023)
Nina Y Yuan et al.
Cells, 11(13) (2022-07-10)
Combination antiretroviral therapy (cART) has transformed HIV infection from a terminal disease to a manageable chronic health condition, extending patients' life expectancy to that of the general population. However, the incidence of HIV-associated neurocognitive disorders (HANDs) has persisted despite virological
Ana B Sanchez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(1), 168-179 (2015-10-21)
HIV-1 infection frequently causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) despite combination antiretroviral therapy (cART). Evidence is accumulating that components of cART can themselves be neurotoxic upon long-term exposure. In addition, abuse of psychostimulants, such as methamphetamine, seems to aggravate HAND and
Amber L Alhadeff et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(2), 362-370 (2017-01-13)
Cisplatin chemotherapy is commonly used to treat cancer despite severe energy balance side effects. In rats, cisplatin activates nucleus tractus solitarius (NTS) projections to the lateral parabrachial nucleus (lPBN) and calcitonin-gene related peptide (CGRP) projections from the lPBN to the