A0409
Anti-α1-Antitrypsin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Alpha 1 Antitrypsin Antibody, Alpha 1 Antitrypsin Antibody - Anti-α1-Antitrypsin antibody produced in rabbit, anti-A1AT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:30,000-1:60,000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SERPINA1(5265)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable