Merck
Toutes les photos(7)
Documents
HPA001906
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anticorps anti-Znf-HX, Anticorps anti-hélicase ATRX dépendante de l'ATP, Anticorps anti-hélicase II liée à l'X, JMS, RAD54, XH2, XNP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Numéro HPA (Human Protein Atlas):
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATRX(546)
Immunogène
Protéine recombinante correspondant au gène impliqué dans la thalassémie alpha liée à l′X avec retard mental.
Séquence
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
Application
Tous les anticorps Prestige d'Atlas Antibodies sont développés et validés par le projet Human Protein Atlas (HPA) et bénéficient ainsi de la caractérisation la plus poussée du secteur.
Le Human Protein Atlas peut être subdivisé en trois sous-projets : le Human Tissue Atlas pour les tissus humains, le Cancer Atlas pour les tissus cancéreux et le Human Cell Atlas pour les cellules humaines. Les anticorps produits dans le cadre des projets Human Tissue Atlas et Cancer Atlas ont été testés par immunohistochimie contre des centaines de tissus normaux et malades. Grâce aux derniers travaux menés dans le cadre du projet Human Cell Atlas, beaucoup d'anticorps ont été caractérisés par immunofluorescence afin de cartographier le protéome humain, non seulement au niveau des tissus, mais aussi des divers compartiments cellulaires. Ce vaste ensemble de données et les images correspondantes peuvent être consultés sur le site du Human Protein Atlas (HPA) en cliquant sur le lien Image Gallery (galerie d'images). Nous fournissons également les protocoles relatifs aux anticorps Prestige Antibodies® ainsi que d'autres informations pratiques. L'anticorps anti-ATRX produit chez le lapin a été utilisé en immunohistochimie.
Caractéristiques et avantages
Les anticorps Prestige Antibodies® sont très bien caractérisés et validés. De plus, toutes les données de caractérisation disponibles pour chaque cible sont consultables sur le portail The Human Protein Atlas accessible par le lien situé juste en dessous du nom du produit en haut de cette page. L'unicité et la faible réactivité croisée des anticorps Prestige Antibodies® avec les autres protéines résultent d'une sélection rigoureuse des régions antigéniques, d'une purification par affinité et d'une sélection selon des critères stricts. Il existe un antigène témoin Prestige pour chaque anticorps Prestige Antibody. Retrouvez-le dans la rubrique Liaison.
Chaque anticorps Prestige Antibody est testé comme suit :
  • Immunohistochimie sur puces à tissus avec 44 tissus humains normaux et 20 tissus des cancers les plus courants
  • Puce à protéines avec 364 fragments de protéines recombinantes humaines
Liaison
Antigène correspondant : APREST74299
Forme physique
Solution dans un tampon phosphate salin à pH 7,2 contenant 40 % de glycérol et 0,02 % d′azoture de sodium.
Informations légales
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
J Gregory Cairncross et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(8), 783-790 (2014-02-12)
Patients with 1p/19q codeleted anaplastic oligodendroglial tumors who participated in RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) 9402 lived much longer after chemoradiotherapy (CRT) than radiation therapy (RT) alone. However, some patients with noncodeleted tumors also benefited from CRT; survival curves separated
Yavuz Oktay et al.
Scientific reports, 6, 27569-27569 (2016-06-11)
The single nucleotide polymorphism rs55705857, located in a non-coding but evolutionarily conserved region at 8q24.21, is strongly associated with IDH-mutant glioma development and was suggested to be a causal variant. However, the molecular mechanism underlying this association has remained unknown.
Gerald F Reis et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(5), 442-452 (2015-04-09)
Lower-grade (World Health Organization Grades II and III) gliomas vary widely in clinical behavior and are classified as astrocytic, oligodendroglial, or mixed. Anaplasia depends greatly on mitotic activity, with CDKN2A loss considered as the most common mechanism for cell cycle
Katharina I Deeg et al.
Frontiers in oncology, 6, 186-186 (2016-09-08)
Telomere maintenance is a hallmark of cancer as it provides cancer cells with cellular immortality. A significant fraction of tumors uses the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to elongate their telomeres and to gain an unlimited proliferation potential. Since
Aida Kiviniemi et al.
Oncotarget, 8(30), 49123-49132 (2017-05-04)
Somatostatin receptor subtype 2A (SSTR2A) is a potential therapeutic target in gliomas. Data on SSTR2A expression in different glioma entities, however, is particularly conflicting. Our objective was to characterize SSTR2A status and explore its impact on survival in gliomas classified
Articles
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.