Merck
Toutes les photos(6)
Documents
T1503
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro Beilstein :
741883
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
product name
Trizma® base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Niveau de qualité
Description
aminopeptidase substrate
Pureté
≥99.9% (titration)
Forme
crystalline
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
ELISA: suitable
protein extraction: suitable
Couleur
white
pH
10.5-12
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C
ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
Adéquation
suitable for Western blot
suitable for electrophoresis
Application(s)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, généralement connu sous le nom de trométamol, base Tris ou base Trizma®, a un rôle déterminant dans diverses applications de recherche en tant que tampon biologique. Son pKa optimal de 8,1 en fait un composé de choix pour la formulation de tampons comme le Tris-acétate-EDTA (TAE) et le Tris-borate-EDTA (TBE), maintenant le pH dans la plage physiologique (pH 7 - 9), adaptée à un large éventail d'organismes vivants. Malgré son utilité, les chercheurs doivent faire preuve de prudence dans les études sur les protéines, car le Tris peut potentiellement interférer avec l'activité de certaines enzymes.
La base Tris peut être employée comme étalon basimétrique, utilisée seule comme tampon, ou associée à d'autres composés pour la formulation de tampons mixtes comme les tampons Tris-EDTA (TE), TAE ou TBE, pour n'en citer que quelques-uns. Elle présente une grande pureté, une bonne stabilité et est relativement peu hygroscopique, ce qui en fait un choix sûr pour les expériences de laboratoire. Dans ces environnements, la base Tris est indispensable à la préparation de tampons compatibles avec les fluides biologiques et sert de solution étalon pour le pH. Elle facilite diverses procédures de laboratoire comme les dosages de la lactate déshydrogénase, l'hybridation in situ ou l'extraction de protéines à partir de cellules. La polyvalence de la base Tris s'étend jusqu'à la recherche en biologie cellulaire, en biochimie et sur les protéines, où elle intervient dans les études sur la perméabilité des membranes cellulaires et la préparation des tampons.
Application
La base Trizma® a été utilisée :
  • comme constituant d'un tampon H (tampon de dissociation cellulaire)
  • pour le lavage et la saturation des puits dans une technique immunoenzymatique ELISA en double sandwich
  • comme tampon de dosage pour la reconstitution d'échantillons de protéines extraites et déshydratées
  • pour préparer un tampon Tris-HCl servant à stabiliser des protéines
  • comme tampon pour extraire les caroténoïdes contenus dans des tubercules
  • comme constituant du tampon d'échantillon lors de l'extraction de protéines avant analyse par western blotting
  • comme constituant du tampon d'échantillon lors d'une électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE)
  • pour préparer du fluide physiologique simulé (SBF) pour un essai de résorption du phosphate de calcium (CaP)
  • comme tampon pour le dépôt de polydopamine (PDA) sur un substrat d'acier inoxydable
Caractéristiques et avantages
  • Pouvoir tampon efficace de pH 7 à pH 9, avec un pKa de 8,1 (à 25 °C).
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Osteoprotective action of low-salt diet requires myeloid cell?derived NFAT5
Schroder A, et al.
JCI insight, 4(23) (2019)
F Foudrinier et al.
Journal of clinical microbiology, 41(4), 1681-1686 (2003-04-12)
The clinical value of immunoenzymatic (enzyme-linked immunosorbent assay) detection of anti-Toxoplasma immunoglobulin E (IgE) was assessed by studying 2,036 sera from 792 subjects, comprising seronegative controls and subjects with acute, active, reactivated, or congenital toxoplasmosis. Included were nonimmunized adults; pregnant
Biochemical isolation of insoluble tau in transgenic mouse models of tauopathies.
Sigurdsson E.M., Calero M., and Gasset M, (eds.)
Amyloid Proteins: Methods and Protocols, 473-491 (2012)
Tribological performance of polydopamine + Ag nanoparticles/PTFE thin films
Choudhury D, et al.
Tribology International, 144 (2020)
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Peptides, 55, 52-57 (2014-02-04)
XXX: Measurements of plasma concentrations of the incretin hormone GLP-1 are complex because of extensive molecular heterogeneity. This is partly due to a varying and incompletely known degree of C-terminal amidation. Given that virtually all GLP-1 assays rely on a
Protocoles
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Afficher tout