33742
Trizma® base
≥99.5%, crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
About This Item
Produits recommandés
product name
Trizma® base, puriss. p.a., buffer substance, ≥99.5%
Description
aminopeptidase substrate
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Couleur
white
pH
10.3-10.8 (0.1 M)
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Solubilité
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?