96924
2,2,2-Trifluoroethanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
70 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
~896 °F
Limite d'explosivité
42 %
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
77-80 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES
OCC(F)(F)F
Application(s)
sample preparation
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clé InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup