8.08259
2,2,2-Trifluoroethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoroethanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
70.9 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Puissance
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
1680 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
8.4-28.8 % (v/v)
pH
7
Point d'ébullition
73.6 °C/1013 hPa
Pf
-43.5 °C
Température de transition
flash point 30 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clé InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the preparation of nylon/Ag composite nanofibers by electrospinning method.
- To study the combination of two polymers PANI (polyaniline) and PHB (polyhydroxy-butyrate).
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.