86247
Taka-diastase from Aspergillus oryzae
powder, slightly beige, ~100 U/mg
Synonyme(s) :
α-Amylase from Aspergillus oryzae, Taka-amylase A, 1,4-α-D-Glucane-glucanohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Forme
powder
Activité spécifique
~100 U/mg
Couleur
slightly beige
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves