86959
Clara-Diastase
mixture of enzymes, powder, ≥35 U/mg
Synonyme(s) :
Clarase 300
75,50 €
About This Item
75,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥35 U/mg
Conditions de stockage
under inert gas
Couleur
beige
Solubilité
soluble
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves