Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A9857
Sigma-Aldrich
α-Amylase from Aspergillus oryzae
greener alternative
≥150 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucane-glucanohydrolase
250000 UNITS
77,90 €
1000000 UNITS
148,00 €
5000000 UNITS
396,00 €
77,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250000 UNITS
77,90 €
1000000 UNITS
148,00 €
5000000 UNITS
396,00 €
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.54
77,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
powder
Activité spécifique
≥150 units/mg protein (biuret)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'efficacité énergétique de ce produit et la quantité de déchets générés lors de son utilisation dans le domaine de la recherche sur l'éthanol obtenu à partir d'amidon ont été améliorées. Pour en savoir plus, consultez l'article correspondant dans Biofiles
Application
αL′α-amylase sert à hydrolyser les liaisons α des polysaccharides à liaison α, tels que l′amidon et le glycogène. αL′α-amylase a été utilisée dans diverses études sur les plantes, notamment les études du métabolisme d'Arabidopsis [1]. Les amylases issues d'Aspergillus oryzae sont couramment utilisées comme additifs de cuisson pour prévenir le rassissement dans l′industrie boulangère et pâtissière, clarifier le trouble des jus de fruit et des boissons alcoolisées, et produire des produits à base de sirop de glucose et de maltose [2].
Actions biochimiques/physiologiques
αL′α-amylase hydrolyse les ponts α-(1,4)-glucane au sein des polysaccharides constitués d′au moins trois motifs D-glucose liés par des liaisons α-(1,4). Les substrats naturels tels que l′amidon et le glycogène sont décomposés en glucose et en maltose. L′Union internationale des sociétés d'immunologie (IUIS) a classé l′α-amylase issue d′Aspergillus oryzae (Asp o II) comme allergène professionnel susceptible de provoquer des symptômes respiratoires [2].
Qualité
Produit brut
Définition de l'unité
Une unité libère 1,0 mg de maltose à partir d′amidon en 3 min à pH 6,9 et 20 °C.
Forme physique
poudre
Substrat
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
X Baur et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 24(5), 465-470 (1994-05-01)
The commercially available alpha-amylase from Aspergillus oryzae which is widely used as a baking additive was compared with a highly purified enzyme preparation. We used enzyme allergosorbent test (EAST), EAST inhibition, sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), isoelectric focussing, immunoblotting
Marit Navis et al.
Nutrients, 12(11) (2020-11-08)
Human milk is the optimal diet for infant development, but infant milk formula (IMF) must be available as an alternative. To develop high-quality IMF, bovine milk processing is required to ensure microbial safety and to obtain a protein composition that
Sean McClure
Journal of AOAC International, 103(4), 1060-1072 (2020-11-27)
A multi-laboratory study was completed for AOAC First Action Method 2015.14. Ten laboratories from eight countries participated. Each laboratory analyzed (in duplicate) a placebo and 14 fortified nutritionals. Product matrices analyzed included milk, soy, partially hydrolyzed milk, partially hydrolyzed soy
Fengyuan Liu et al.
Food & function, 13(6), 3220-3233 (2022-02-26)
Both the liberation and stability of endogenous folate are relevant to the bioaccessibility of folate. Since folates are unstable, in addition to studying the natural folate content in foods, bioaccessibility should be considered. To understand folate changes during digestion, a
Fengyuan Liu et al.
Food chemistry, 350, 129259-129259 (2021-02-24)
Cereals and legumes are rich in folate. However, due to the instability of folate, processing and digestion can induce significant folate loss. In this paper, folate bioaccessibility of faba bean, oat, rye and wheat flours and pastes was studied using
Protocoles
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Questions
  1. Please specify quantity for 250KU product no A9857
    1 answer
    1. This product is sold by activity. The minimum activity specification for this material is 150 units per milligram. The weight of this product can be determined using the activity value reported on the lot-specific Certificate of Analysis(COA). For example, the sample COA has an activity value of 280 units/mg. The amount of powder in the 250,000-unit package will be 892.85mg.
      Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9857#product-documentation