Principaux documents
D161292
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylheptane
99%
Synonyme(s) :
1,5-Dimethylhexylamine, 6-Methyl-2-heptylamine
25 G
192,00 €
100 G
476,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
192,00 €
100 G
476,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Beilstein:
1209250
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
154-156 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Clé InChI
QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-6-methylheptane can be used as:
  • A building block for the synthesis of n-type photoconductor, N,N′-bis(1,5-dimethylhexyl)-3,4:9,10-perylenebis (dicarbox-imide) (PDHEP).[1]
  • A reagent in the synthesis of substituted pyrrolidones by reductive amination of levulinic acid using supported platinum catalyst.[2]
  • A nucleophilic amine in the synthesis of unsymmetrical sulfamide by reacting with sulfamic acid salts and triphenylphosphine ditriflate.[3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Microwave-assisted synthesis of phthalocyanine-porphyrin complex and its photoelectric conversion properties
Liu MO and Hu AT
Journal of Organometallic Chemistry, 689(15), 2450-2455 (2004)
Heterogeneous Pt catalysts for reductive amination of levulinic acid to pyrrolidones
Touchy AS, et al.
ACS Catalysis, 4(9), 3045-3050 (2014)
Efficient synthesis of unsymmetrical sulfamides from sulfamic acid salts by activation with triphenylphosphine ditriflate
Shehata MF, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3186-3194 (2019)
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if