83695
Rhodamine 110 chloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (UV)
113,00 €
About This Item
113,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99.0% (UV)
Forme
crystals
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Clé InChI
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable