83701
Rhodamine 800
suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Solubilité
ethanol: soluble
Fluorescence
λex 682 nm; λem 712 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.N#CC1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2Oc5c6CCCN7CCCc(cc15)c67
InChI
1S/C26H26N3O.ClHO4/c27-15-22-20-13-16-5-1-9-28-11-3-7-18(23(16)28)25(20)30-26-19-8-4-12-29-10-2-6-17(24(19)29)14-21(22)26;2-1(3,4)5/h13-14H,1-12H2;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
HACOCUMLBPNDIN-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable