3,8-Diamino-5-(3-(diéthylaminopropyl)-6-phénylphénanthridinium iodure-méthiodure, Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénanthridinium
4 X 25 μL
146,00 €
79214-4X25UL
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Colorant intercalant phénanthridinium qui ne traverse pas les membranes, excité par les lampes à arc au mercure ou au xénon ou par le laser à argon ionisé. Adapté pour la microscopie à fluorescence, la microscopie confocale à balayage laser, la cytométrie en flux et la fluorométrie. Ce produit est utilisé comme contre-coloration des noyaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable