537059
Propidium Iodide
Membrane impermeable DNA intercalator.
Synonyme(s) :
Propidium Iodide
Description
RTECS - SF7949600
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Entrée
sample type intact cells
Fluorescence
λex ~536 nm
λem ~617 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[I-].I.[N+](CCCN1C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)(CC)(CC)C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Membrane impermeable DNA intercalator
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Crompton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable