67787
N-(Methyl)mercaptoacetamide
≥97.0% (RT)
Synonyme(s) :
N-(Methyl)thioglycolamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (RT)
Indice de réfraction
n20/D 1.523
Point d'ébullition
83-85 °C/0.3 mmHg
Densité
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC(=O)CS
InChI
1S/C3H7NOS/c1-4-3(5)2-6/h6H,2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
NSJNRJYQQPRCLF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable