405736
3-Mercapto-1-propanol
95%
Synonyme(s) :
3-Mercaptopropanol
109,00 €
About This Item
109,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCS
InChI
1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup