Key Documents
63689
Sigma-Aldrich
2-mercaptoéthanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
773648
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
18 %
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
14.3 M (pure liquid)
Technique(s)
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
OCCS
λ
0.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.3
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mercaptoethanol has been used
  • in the protein extraction buffer prepared for leaf samples.
  • as a supplement in cell culture media.
  • in the procedure of RNA extraction.
Le BME peut servir à réduire les ponts disulfure des protéines avant une électrophorèse sur gel de polyacrylamide et il est généralement ajouté à un tampon d'échantillon pour SDS-PAGE à une concentration de 5 %. Grâce au clivage des ponts disulfure intermoléculaires (entre les sous-unités), les sous-unités d'une protéine se séparent de manière indépendante sur le gel SDS-PAGE. Le clivage des ponts disulfure intramoléculaires (à l'intérieur des sous-unités) permet quant à lui de dénaturer complètement les sous-unités pour que chaque peptide migre en fonction de sa longueur de chaîne, sans la moindre influence des structures secondaires.
Autres remarques
Isolation of RNA using guanidinium salts. Inclusion of a reductant enhances denaturation by breaking intramolecular protein disulfide bonds
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
The interplay between protein L-isoaspartyl methyltransferase activity and insulin-like signaling to extend lifespan in Caenorhabditis elegans.
Khare S et al.
PLoS ONE, 6, e20850-e20850 (2011)
Microfluidic extraction, stretching and analysis of human chromosomal DNA from single cells.
Benitez JJ et al.
Lab on a chip, 12, 4848-4848 (2012)
Adam Healey et al.
Plant methods, 10, 21-21 (2014-07-24)
Next-generation sequencing technologies rely on high quality DNA that is suitable for library preparation followed by sequencing. Some plant species store large amounts of phenolics and polysaccharides within their leaf tissue making genomic DNA extraction difficult. While many DNA extraction
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Articles
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.