Documents
444203
Millipore
2-mercaptoéthanol
A disulfide-reducing agent.
Synonyme(s) :
β-mercaptoéthanol, 2-hydroxyéthylmercaptan, BME, Thioéthylèneglycol
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
773648
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.69 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
18 %
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Concentration
14.3 M (pure liquid)
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Pf
<-50 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Absorption
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A disulfide-reducing agent.
A disulfide-reducing agent. Reagent commonly used in organic synthesis (aborsorbance: ≤1.50 at 260 nm; ≤0.31 at 280 nm).
Application
Le BME peut servir à réduire les ponts disulfure des protéines avant une électrophorèse sur gel de polyacrylamide et il est généralement ajouté à un tampon d'échantillon pour SDS-PAGE à une concentration de 5 %. Grâce au clivage des ponts disulfure intermoléculaires (entre les sous-unités), les sous-unités d'une protéine se séparent de manière indépendante sur le gel SDS-PAGE. Le clivage des ponts disulfure intramoléculaires (à l'intérieur des sous-unités) permet quant à lui de dénaturer complètement les sous-unités pour que chaque peptide migre en fonction de sa longueur de chaîne, sans la moindre influence des structures secondaires.
Avertissement
Toxicity: Toxic (F)
Autres remarques
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Heart
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup