Documents
8.01663
Sigma-Aldrich
Complexe méthanol-trifluorure de bore
(20% solution in methanol) for synthesis
Synonyme(s) :
BF3 methanol
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Limite d'explosivité
5.5 % (v/v) Methanol)
Température de transition
flash point 16 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Le complexe méthanol-trifluorure de bore (BF-M) est une incoordination du trifluorure de bore de l'acide de Lewis avec le méthanol. Le BF-M est un catalyseur acide puissant pour l'estérification des acides gras. Lors de la désacétylation des acétanilides, le complexe a présenté une excellente sélectivité de la déprotection contre les groupes protecteurs d'amines.
Application
Le complexe méthanol-trifluorure de bore est utilisé :
  • en tant que réactif pour la déprotection de dérivés N-acétylés (amines acétylées de colorants de type cyanine).
  • comme matière première dans la procédure automatisée de radiosynthèse du [18F]tétrafluoroborate.
Remarque sur l'analyse
Dosage du BF3 (acidimétrie) : 14,0 % à 16,0 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,880 à 0,895
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Boron trifluoride--methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
High molar activity [18F] tetrafluoroborate synthesis for sodium iodide symporter imaging by PET
Soloviev D, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 7(1), 1-17 (2022)
Boron trifluoride--methanol complex. Mild and powerful reagent for deprotection of acetylated amines. Scope and selectivity
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 57(6), 641-644 (2016)
Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from vegetable oils and fats
Demirbas A
Energy Conversion and Management , 49(1), 125-130 (2008)