Principaux documents
51309
Sigma-Aldrich
TRIS borate-EDTA buffer concentrate, long run
for Northern and Southern blotting, solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
10× concentrate
ready-to-use solution
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Température de stockage
room temp
Description générale
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Composants
The TBE 10x concentrate contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :