Merck
Passer à
D4292
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
≥98% purity (TLC), powder
Synonyme(s) :
DiOC18(3), DiO
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
20 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
186,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H85ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
881.70
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4122771
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate has been used for lipid bilayer labeling in antigen-presenting cells. It has also been used as a lipophilic dye for labeling in zebrafish embryos.
Biochem/physiol Actions
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate is a fluorescent probe of lipidbilayer model membranes. It isa fluorescent marker for living cells in culture.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
318426
description
-
description
98%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
orange
color
-
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
fluorescence
λex 485 nm; λem 501 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder or chunks
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)