Principaux documents
13520
Sigma-Aldrich
S-Benzylisothiourea hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
S-Benzylthiuronium chloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(SCH2C6H5)=NH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.70
Numéro Beilstein :
3656719
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Pf
172-177 °C
Solubilité
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Clé InChI
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
S-Benzylisothiourea reacts with ethyl-γ-bromoacetoacetate to yield 2-benzylthio-4-benzylthio-methyl-6-hydroxypyrimidine[1].
Application
S-Benzylisothiourea hydrochloride was used to study the preparation, physical properties and supramolecular crystal structure of the ionic compound bis-(S-Benzylthiuronium)chloranilate[2].
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
  • Certificats d'analyse (COA)
    Besoin d'un modèle de COA ?
    Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.
    Déjà en possession de ce produit ?
    The Reaction of Ethyl α-and γ-Bromoacetoacetates with S-Alkylisothioureas.
    Dodson RM, et al.
    Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3281-3282 (1950)
    Bis-(S-benzylthiuronium) chloranilate supramolecular crystal structure: Preparation and characterization.
    Stergiou DV, et al.
    Chemistry of Materials, 17(6), 1307-1312 (2005)