251038
2-Benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
S-Benzylisothiourea hydrochloride, S-Benzylthiuronium chloride
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
177-179 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to very faintly yellow
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
thioether
Chaîne SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Clé InChI
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges