676780
Méthanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Méthanol, ACS reagent, ≥99.8%
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clear
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Methanol may be used as:
- A solvent for cleaning the coverslips before silanization for DNA combing.
- An additive to improve the octane number of gasoline.
- A liquid fuel in direct methanol fuel cells (DMFCs).
- A solvent to synthesize methyl levulinate by acid catalyzed conversion of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) and furfuryl alcohol (FA).
- A reactant to prepare dimethylcarbonate by reacting with CO2 in the presence of graphene oxide-bound octahedral molybdenum cluster (GO-Cs2Mo6Bri8Bra6).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup