Principaux documents
494437
Sigma-Aldrich
Méthanol
≥99.93%, BioReagent
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
1 L
62,60 €
2 L
107,00 €
62,60 €
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
62,60 €
2 L
107,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
62,60 €
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Méthanol, BioReagent, ≥99.93%
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Description
gradient analysis <= 0.005 254nm
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99.93%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
APHA: <10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Format
neat
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries.[1] It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions.[2][3][4][5] Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied.[6] MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol.[1] A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.[7] Low water content, minimal residue and clean UV spectra are the special characteristics of this solvent. It can be utilized for biotechnological processes like protein sequencing, peptide and oligonucleotide synthesis.
Application
Methanol has been used to fix resolved protein bands on sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) gel.[8]
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. May I use it for HPLC?
    1 answer
    1. This product is not tested for use in HPLC. The end-user will need to determine suitability. An HPLC qualified methanol with a minimum purity of 99.93%, is not currently available.