320390
Méthanol
≥99.8%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
45,20 €
About This Item
45,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Méthanol, ACS reagent, ≥99.8%
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Palladium(II)-exchanged hydroxyapatite-catalyzed Suzuki–Miyaura cross-coupling reactions.
- Reductive amination of ketones with ammonia and dihydrogen to synthesize primary amines.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)