Merck
Toutes les photos(8)
Documents
1.02952
Supelco
Diméthylsulfoxyde
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
sulfinylbisméthane méthyl sulfoxyde, méthylsulfoxydediméthyl(oxido)sulfure, DMSO, DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-664-3
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Puissance
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Impuretés
≤0.0002 meq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.0001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. EMSURE fournit les spécifications de produits les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Application
Le diméthylsulfoxyde est utilisé comme solvant :
  • pour dissoudre le substrat et diluer le substrat fluorogène.
  • pour perméabiliser les cellules de V. natriegens ou d'E. coli.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Caractéristiques
Concentration de saturation dans l′air : 8,0 g/m3 (20 °C)
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : conforme
Apparence : limpide
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acide titrable : ≤ 0,0002 méq/g
Densité (d 20 °C/20 °C) : 1,101 - 1,103
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,478 - 1,479
Point de fusion : ≥ 18,0 °C
Point d′ébullition : 188 - 190°C
Absorption : conforme
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
Substances apparentées (GC) : conforme
Substances facilement carbonisables : conforme
Résidus d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
Protocoles
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.