Principaux documents
317275
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
ACS Reagent Grade.
Synonyme(s) :
Diméthylsulfoxyde, DMSO, Sulfoxyde de méthyle
100 ML
59,70 €
500 ML
102,00 €
59,70 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
59,70 €
500 ML
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.21
59,70 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Description
Merck USA index - 14, 3259
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.1% moisture
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
ACS reagent grade.
Application
  • Spectroscopic and quantum chemical analysis of Isonicotinic acid methyl ester.: Demonstrates the utility of spectroscopic methods combined with quantum chemical calculations, techniques potentially applicable to samples involving DMSO ( Shoba et al., 2015).
  • Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: Investigates the chemical modification of proteins, potentially relevant for studies using DMSO as a solvent to facilitate such reactions ( Bertoldo et al., 2007).
  • Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: Describes the characterization of natural polymers, where DMSO could be used to dissolve and analyze similar substances ( Teleman et al., 2002).
Conditionnement
Packaged under inert gas
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Benjamin Seyer et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 485-494 (2019-09-27)
Ethyl2-acetylamino-7-hydroxy-4-pyridin-3-yl-4H-chromene-3-carboxylate (HFI-419), the benzopyran-based inhibitor of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP), has previously been shown to improve spatial working and recognition memory in rodents. However, the mechanism of its cognitive-enhancing effect remains unknown. There is a close correlation between dendritic spine density
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf