Storage conditions are 2 to 8 °C; do not freeze. This can be found in the instructions for use (IFU).
367M-1
IgG4 (MRQ-44) Mouse Monoclonal Antibody
225,00 €
About This Item
225,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-44, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (367M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (367M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (367M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (367M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (367M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG1κ
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
-
For long term storage, is it best to keep this product at 4 degrees, or to aliquot and freeze at -20?