Principaux documents
319937
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylformamide
ACS reagent, ≥99.8%
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
500 ML
58,10 €
1 L
94,70 €
2.5 L
227,00 €
6 X 1 L
514,00 €
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
58,10 €
1 L
94,70 €
2.5 L
227,00 €
6 X 1 L
514,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.07
58,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
clear
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N, N-Dimethylformamide (DMF) is an organic compound commonly used as a reagent as well as a solvent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as formylating agent, dehydrating agent, reducing agent as well as a catalyst.
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
DMF can be used as:     
  • A formylating agent for organometallic compounds.
  • A reactant to prepare Vilsmeier reagent by reacting with phosphorus oxychloride.
  • A reagent for amination of aryl chlorides in the presence of potassium t-butoxide.     
  • A reducing agent for metal salts to prepare metal colloids.
  • A catalyst for the regioselective silylation of unprotected carbohydrates.
DMF can also be used in the following:     
  • DMF-Phosgene catalytic system is used to prepare alkyl halides from alcohols.      
  • DMF-POCl3 is used to convert acyclic and cyclic enolizable ketones to β-chloro-α, β-unsaturated aldehydes.
  • DMF-POCl3 is used to synthesize quinoline-3-carbaldehydes from acylanilides.      
  • DMF-SOCl2 combination is used to dehydrate oximes to nitriles.      
  • DMF-Ag2O converts α-bromopropionamides to oxazolidinones.
  • DMF is frequently used as a solvent in many chemical reactions, which require a high solvency power.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe
Guillaume E Beranger et al.
Endocrinology, 155(4), 1340-1352 (2014-02-11)
Osteoporosis and overweight/obesity constitute major worldwide public health burdens that are associated with aging. A high proportion of women develop osteoporosis and increased intraabdominal adiposity after menopause. which leads to bone fractures and metabolic disorders. There is no efficient treatment
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf