494488
N,N-Diméthylformamide
biotech. grade, ≥99.9%
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Produits recommandés
Qualité
biotech. grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
greener alternative product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup