Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
1.03034
Supelco
N,N-Diméthylformamide
EMPARTA®
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
1 L
84,10 €
1 L
92,50 €
2.5 L
175,00 €
2.5 L
192,00 €
4 L
385,00 €
25 L
1 120,00 €
84,10 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
84,10 €
1 L
92,50 €
2.5 L
175,00 €
2.5 L
192,00 €
4 L
385,00 €
25 L
1 120,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-679-5
Nomenclature NACRES :
NA.05
84,10 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Puissance
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
Impuretés
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Solubilité
soluble 1000 g/L
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPARTA® grade solvents are for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA® grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE®, yet are still of high quality. EMPARTA® solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.948 - 0.949
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Heavy metals: ≤ 0.0002 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)