Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
270709
Sigma-Aldrich
Benzène
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.11
Beilstein:
969212
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.77 (vs air)
Pression de vapeur
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1043 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.02% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: 1.0
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 330 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Environmental carcinogen; hematoxin that is linked to increased incidence of leukemia in humans.
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Luoping Zhang et al.
Critical reviews in toxicology, 32(1), 1-42 (2002-02-16)
Benzene is an established cause of human leukemia that is thought to act by producing chromosomal aberrations and altered in cell differentiation. In several recent studies increased levels of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes were correlated with a heightened
Benzene forms hydrogen bonds with water.
Suzuki S, et al.
Science, 257(5072), 942-945 (1992)
Use of the CNDO method in spectroscopy. I. Benzene, pyridine, and the diazines.
Del Bene J and Jaffe HH.
J. Chem. Phys. , 48(44), 1807-1813 (1968)
M Kiguchi et al.
Physical review letters, 101(4), 046801-046801 (2008-09-04)
Highly conductive molecular junctions were formed by direct binding of benzene molecules between two Pt electrodes. Measurements of conductance, isotopic shift in inelastic spectroscopy, and shot noise compared with calculations provide indications for a stable molecular junction where the benzene
Filamentous growth of carbon through benzene decomposition.
Oberlin A, et al.
Journal of Crystal Growth, 32(3), 335-349 (1976)