32212
Benzène
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.7%
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Agence
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.77 (vs air)
Pression de vapeur
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1043 °F
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0004% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.03% water (Karl Fischer)
≤1 ppm thiophene
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.5000-1.5020
n20/D 1.501 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Température de transition
solidification point ≥5.2 °C
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
Chaîne SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)