221244
Ammonium nitrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder, crystals or granules
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ~5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable