Documents
609439
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
2 atom % 15N
Synonyme(s) :
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Formule linéaire :
15NH415NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
2 atom % 15N
Forme
solid
Poids mol.
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable