256064
Ammonium nitrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitric acid ammonium salt
155,00 €
About This Item
155,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of 3-Amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactams-Important Structural Motifs in Medicinal Chemistry.: This study presents a novel synthesis route for 3-amino-4-substituted monocyclic ß-lactams, which are significant in medicinal chemistry due to their biological activities. The process utilizes ammonium nitrate as a reagent for the synthesis, highlighting its role in advanced organic chemistry applications (Grabrijan et al., 2021).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)