109886
2-Methoxyethyl acetate
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
1-Acetoxy-2-methoxyethane, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, Methyl Cellosolve® acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
98%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
145 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup