Documents
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-772-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C (DIN 51794)
Puissance
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-8.8 % (v/v)
Point d'ébullition
144-145 °C/1013 hPa
Pf
-65 °C
Température de transition
flash point 46 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)