Y0001772
Sodium lauroylsarcosinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Lauroylsarcosine sodium salt, N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sarcosinates
Poids mol.
micellar avg mol wt 600
Fabricant/nom de marque
EDQM
Nombre d'agrégation
2
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
512.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
267 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)