1614385
USP
Sodium Myristoyl Sarcosinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
845,00 €
About This Item
845,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sarcosinates
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Sodium Lauroyl Sarcosinate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable