Principaux documents
W290820
Sigma-Aldrich
Piperidine
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Hexahydropyridine
W290820-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
103,00 €
4 KG
377,00 €
20 KG
1 360,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W290820-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
103,00 €
4 KG
377,00 €
20 KG
1 360,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro FEMA:
2908
Beilstein:
102438
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
675
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.010
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
23 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
106 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
animal
Chaîne SMILES 
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clé InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.[1]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)