Principaux documents
1.09724
Supelco
Piperidine
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
500 ML
216,00 €
216,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
216,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-813-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
216,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
34 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Puissance
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.20% Picoline (GC)
≤0.3% Water (Karl Fischer)
≤0.30% Pyridine (GC)
Résidus non volatils (RNV)
≤0.01%
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
1.77 cSt(20 °C)
pb
106 °C/1013 hPa
Pf
-10.8 °C
Température de transition
flash point 16 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.0001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clé InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup