STBMTSB12DP
Bouillon trypto-caséine soja (TSB) sous double emballage
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
Synonyme(s) :
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja, Bouillon trypticase-soja, Bouillon tryptique-soja, Bouillon tryptone-soja, Caso-bouillon, Milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja
About This Item
Produits recommandés
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Description
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
double packed of 12 bottles
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Analyses de biocharge
Composants
Milieu de culture
Informations légales
En option
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.