Documents
STS0022
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-3
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
alpha-[3,5-Dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omega-hydroxypolyloxy-1,2-ethanediyl
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.28
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Viscosité
19 cP(25 °C)
Température de transition
pour point -49 °C
cloud point insoluble
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
water: soluble (partially soluble)
Densité
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2