Principaux documents
STS0021
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-20 solution
greener alternative
Non-ionic surfactant
100 ML
39,10 €
500 ML
53,00 €
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
39,10 €
500 ML
53,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.28
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
315 ppm (25°C)
Viscosité
49 cP(25 °C)
Température de transition
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 6 °C
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (and polar organic colvents)
polar organic solvents: soluble
water: soluble
Densité
1.038 g/mL at 20 °C
HLB
16.3
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C